Learn More
(S)-N-metil-d5 pregabalina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-N-Methyl-d5 Pregabalin |
| CAS | 1246820-67-6 |
| Fórmula molecular | C9H14D5NO2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (3S)-3-[N-(Methyl-d5)aminomethyl)-5-methylhexanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H19NO2/c1-7(2)4-8(6-10-3)5-9(11)12/h7-8,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i3D3,5D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NC[C@@H](CC(C)C)C([2H])([2H])C(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 178.28 |