Learn More
Clorhidrato de (S)-N-Fmoc-N6,N6-dimetil-L-lisina, TRC
Código de producto. 30408271
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30408271 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30408271 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF648400500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-N-Fmoc-N6,N6-dimethyl-L-lysine hydrochloride
CAS 252049-10-8
Fórmula molecular C23 H28 N2 O4 . Cl H
Cantidad 500 mg
Sinónimo N2-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N6,N6-dimethyl-L-Lysine Hydrochloride, (S)-N-Fmoc-N',N''-dimethyl-L-lysine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28N2O4.ClH/c1-25(2)14-8-7-13-21(22(26)27)24-23(28)29-15-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20;/h3-6,9-12,20-21H,7-8,13-15H2,1-2H3,(H,24,28)(H,26,27);1H/t21-;/m0./s1
SMILES Cl.CN(C)CCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-6-(dimetilamino)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)hexanoico;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 432.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.1816