Learn More
(S)-N-FMOC-α-Metil-2-fluorofenilalanina, 98 %, 98 % EE, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11905561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11905561 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
11915561 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11905561 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441095000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1172127-44-4 | Molecular Formula: C25H22FNO4 | Molecular Weight: 419.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1172127-44-4
Fórmula molecular C25H22FNO4
Peso molecular (g/mol) 419.45
Número MDL MFCD17019320
Clave InChI VNYGHKCAXQKZEQ-VWLOTQADSA-N
Sinónimo s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-2-fluorophenyl-2-methylpropanoic acid, s-n-fmoc-alpha-methyl-2-fluorophenylalaine, fmoc-alpha-methyl-d-2-fluorophe, fmoc-alpha-methyl-d-2-fluorophenylalanine, r-n-fmoc-a-methyl-2-fluorophenylalanine
PubChem CID 44598473
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-3-(2-fluorofenil)-2-metilpropanoico
SMILES CC(CC1=C(F)C=CC=C1)(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-N-FMOC-α-Methyl-2-fluorophenylalanine
Nombre de nota 98% ee
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 122.0°C to 125.0°C
Color Blanco a amarillo
Exceso enantiomérico 98.0% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Rotación específica − 47.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 419.46
Porcentaje de pureza 98%,98% ee
Forma física Polvo