Learn More
Sesquihidrato de (S)-N-FMOC-α-metilfenilalanina, 98 %, 98 % ee, ACROS Organics™
Código de producto. 11935561 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
11935561 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11935561 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441081000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-N-FMOC-α-Methylphenylalanine sesquihydrate
Nombre de nota 98% ee
CAS 135944-05-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Exceso enantiomérico 98.0% min.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula molecular 1·5 H2O
Cantidad 100 mg
Rotación específica − 29.00
Sinónimo fmoc-alpha-methyl-l-phenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, fmoc-l-alpha-methyl-phenylalanine, n-fmoc-2-amino-2-methyl-3-phenylpropionic acid, fmoc-alpha-benzyl-l-ala, fmoc-a-methyl-l-phenylalanine, fmoc-, a inverted exclamation mark-benzyl-l-ala, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-2-methyl-3-phenylpropanoic acid
Clave InChI KLBKBAAOPOXFSK-VWLOTQADSA-N
SMILES CC(CC1=CC=CC=C1)(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-2-metil-3-fenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 428.49
PubChem CID 2762288
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.49
Porcentaje de pureza 98%,98% ee
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • (S)-N-FMOC-alpha-Methylphenylalanine sesquihydrate