Learn More
Ácido (S)-N-Fmoc-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-3-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499475 1 g 1 g
15419485 250 mg 250 miligramos
15409485 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15499475 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51975.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 136030-33-6 | C25H21NO4 | 399.446 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136030-33-6
Fórmula molecular C25H21NO4
Peso molecular (g/mol) 399.446
Número MDL MFCD00144368
Clave InChI LIRBCUNCXDZOOU-QHCPKHFHSA-N
Sinónimo fmoc-tic-oh, fmoc-l-tic, fmoc-l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-+-2-9-fluorenylmethoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, n-fmoc-l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid, fmoc-tic, pubchem6028
PubChem CID 978341
Nombre IUPAC ácido (3S)-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonil)-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-3-carboxílico
SMILES C1C(N(CC2=CC=CC=C21)C(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-N-Fmoc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Cantidad 1 g
Beilstein 4827574
Rotación óptica +26.0° (c=1 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.45
Porcentaje de pureza 95%