Learn More
(S)-N-Despropilo Pramipexol, TRC
Código de producto. 30138568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138568 1 g 1 g
30134230 10 g 10 g
30007594 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138568 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4168401G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106092-09-5
Fórmula molecular C7 H11 N3 S
Peso molecular (g/mol) 169.25
Sinónimo (S)-(-)-2,6-Diamino-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazole, (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine, (S)-N-Despropyl Pramipexole
Nombre IUPAC (6S)-4,5,6,7-tetrahidro-1,3-benzotiazol-2,6-diamina
SMILES N[C@H]1CCc2nc(N)sc2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h4H,1-3,8H2,(H2,9,10)/t4-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0674