Learn More
S-(+)-N-Mefenitoína Desmetil, TRC
Código de producto. 30366652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30366652 25 mg 25 miligramos
30360711 250 mg 250 miligramos
30360638 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366652 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD29207025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65567-34-2
Fórmula molecular C11 H12 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 204.23
Sinónimo 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-5-phenyl-, (5S)-, 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-5-phenyl-, (S)-, (5S)-5-Ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, (+)-5-Ethyl-5-phenylhydantoin, (+)-5-Phenyl-5-ethylhydantoin, (+)-Nirvanol, (S)-(+)-Nirvanol, (S)-5-Ethyl-5-phenylhydantoin, (S)-5-Ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, (S)-5-Phenyl-5-ethylhydantoin, (S)-Nirvanol
Nombre IUPAC (5S)-5-etil-5-fenilimidazolidina-2,4-diona
SMILES CC[C@]1(NC(=O)NC1=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-(+)-N-Desmethyl Mephenytoin
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O2/c1-2-11(8-6-4-3-5-7-8)9(14)12-10(15)13-11/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,13,14,15)/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.0899