Learn More
(S)-N-Deacetil Colchicina, TRC
Código de producto. 30363957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363957 50 mg 50 miligramos
30366614 25 mg 25 miligramos
30364864 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30363957 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD19892050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3476-50-4
Fórmula molecular C20 H23 N O5
Peso molecular (g/mol) 357.4
Sinónimo Benzo[a]heptalen-9(5H)-one, 7-amino-6,7-dihydro-1,2,3,10-tetramethoxy-, (7S)-, Benzo[a]heptalen-9(5H)-one, 7-amino-6,7-dihydro-1,2,3,10-tetramethoxy-, (S)-, Colchicine, N-deacetyl- (7CI,8CI), Colchicine, deacetyl- (6CI), (7S)-7-Amino-6,7-dihydro-1,2,3,10-tetramethoxybenzo[a]heptalen-9(5H)-one, (-)-7-Deacetylcolchicine, (-)-Deacetylcolchicine, Deacetylcolchicine, Desacetylcolchicine, N-Deacetylcolchicine, N-Desacetylcolchicine, NSC 201400
Nombre IUPAC (7S)-7-amino-1,2,3,10-tetrametoxi-6,7-dihidro-5H-benzo[a]heptalen-9-one
SMILES COC1=CC=C2C(=CC1=O)[C@@H](N)CCc3cc(OC)c(OC)c(OC)c23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Deacetylcolchicine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H23NO5/c1-23-16-8-6-12-13(10-15(16)22)14(21)7-5-11-9-17(24-2)19(25-3)20(26-4)18(11)12/h6,8-10,14H,5,7,21H2,1-4H3/t14-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.1576
Porcentaje de pureza >95%