Learn More
Ácido (S)-(+)-N-carboxibenzoil-4-amino-2-hidroxibutírico, TRC
Código de producto. 30312445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312445 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30312445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6112805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-N-Carboxybenzoyl-4-Amino-2-hydroxybutyric Acid
CAS 40371-50-4
Fórmula molecular C12H15NO5
Cantidad 5 g
Sinónimo (S)-2-Hydroxy-4-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]butyric Acid, (S)-4-(Benzyloxycarbonylamino)-2-hydroxybutyric Acid, (S)-4-[(Benzyloxycarbonyl)amino]-2-hydroxybutanoic Acid, L(-)-gamma-Benzyloxycarbonylamino-alpha-hydroxybutyric Acid, L-gamma-Benzyloxycarbonylamino-alpha-hydroxybutyric Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO5/c14-10(11(15)16)6-7-13-12(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10,14H,6-8H2,(H,13,17)(H,15,16)/t10-/m0/s1
SMILES O[C@@H](CCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-hidroxi-4-(fenilmetoxicarbonilamino)butanoico
Peso molecular (g/mol) 253.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.095