Learn More
(S)-N-BOC-Prolinal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10344552 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10344552 1 g 1 g
10063433 5 g 5 g
11916631 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10344552 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368290010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 69610-41-9 | C10H17NO3 | 199.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69610-41-9
Fórmula molecular C10H17NO3
Peso molecular (g/mol) 199.25
Número MDL MFCD00274186,MFCD00801206
Clave InChI YDBPZCVWPFMBDH-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo n-boc-l-prolinal, boc-l-prolinal, s-1-boc-2-formylpyrrolidine, s-tert-butyl 2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, boc-prolinal, n-tert-butoxycarbonyl-l-prolinal, s-n-tert-butoxycarbonyl-2-formylpyrrolidine, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2s, n-boc-prolinal
PubChem CID 2734674
Nombre IUPAC terc-butilo (2S)-2-formilpirrolidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-N-BOC-Prolinal
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.0630g/mL
Punto de ebullición 211.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4610 to 1.4630
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.063
Condición de rotación específica −97.5° (20°C c=1,CHCl3)
Rotación específica − 97.50
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-N-BOC-Prolinal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.