Learn More
Ácido (S)-N-BOC-piperidina-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10537454 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10537454 5 g Frasco de vidrio 5 g
10214784 1 g Frasco de vidrio 1 g
10102874 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10537454 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397830050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 26250-84-0 | C11H19NO4 | 229.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26250-84-0
Número MDL MFCD00151904
Clave InChI JQAOHGMPAAWWQO-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo boc-pip-oh, s-1-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, boc-l-pipecolic acid, boc-l-pip-oh, n-boc-l-pipecolinic acid, l-n-boc-pipecolic acid, 2s-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl piperidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 688617
Nombre IUPAC Ácido (2S)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidin-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-N-BOC-Piperidine-2-carboxylic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 123.0°C to 127.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H19NO4
Cantidad 5 g
Rotación específica -62° to -65° (20°C, 589nm) (C=1, acetic acid)
Peso molecular (g/mol) 229.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-N-BOC-Piperidine-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.