Learn More
Ácido pipecólico (S)-N-Boc, TRC
Código de producto. 30332221
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332221 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30332221 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6619501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-N-Boc Pipecolic Acid
CAS 26250-84-0
Fórmula molecular C11H19NO4
Cantidad 1 g
Sinónimo (S)-N-Boc-piperidine-2-carboxylic Acid, (S)-N-t-Butyloxycarbonyl-piperidine-2-carboxylic Acid, 1-t-Butyloxycarbonyl-L-pipecolinic Acid, (2S)-1-[(tert-butyl)oxycarbonyl]piperidine-2-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC[C@H]1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]piperidin-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 229.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1314