Learn More
Éster etílico de (S)-N-Boc-L-homoserina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-N-Boc-L-homoserine Ethyl Ester |
| CAS | 147325-09-5 |
| Fórmula molecular | C11 H21 N O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21NO5/c1-5-16-9(14)8(6-7-13)12-10(15)17-11(2,3)4/h8,13H,5-7H2,1-4H3,(H,12,15)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@H](CCO)NC(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S)-4-hidroxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 247.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.142 |