Learn More
Sal de diciclohexilamonio de (S)-N-Boc-L-homoserina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-N-Boc-L-homoserine Dicyclohexylammonium Salt |
| CAS | 63491-82-7 |
| Fórmula molecular | C12 H23 N . C9 H17 N O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H23N.C9H17NO5/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-9(2,3)15-8(14)10-6(4-5-11)7(12)13/h11-13H,1-10H2;6,11H,4-5H2,1-3H3,(H,10,14)(H,12,13)/t;6-/m.0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCO)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | N-ciclohexilciclohexanamina; ácido (2S)-4-hidroxi-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 400.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.2937 |