Learn More
(S)-N-BOC-α-etilalanina, 98 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11965521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11965521 500 mg 500 miligramos
11955521 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11965521 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441135000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 151171-11-8 | C10H19NO4 | 217.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151171-11-8
Fórmula molecular C10H19NO4
Peso molecular (g/mol) 217.27
Número MDL MFCD12031697
Clave InChI SHZXLTCEPXVCSV-JTQLQIEISA-N
Sinónimo boc-l-isovaline, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonylamino-2-methylbutanoic acid, n-1,1-dimethylethyl oxy carbonyl-d-isovaline, s-2-methyl-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid, 2s-2-tert-butoxy carbonyl amino-2-methylbutanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-2-methylbutanoic acid
PubChem CID 14284792
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-metil-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]butanoico
SMILES CCC(C)(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-N-BOC-α-Ethylalanine
Punto de fusión 104°C to 112°C
Nombre de nota 98% ee
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica 12
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.27
Porcentaje de pureza 98%,98% ee
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • (S)-N-BOC-alpha-Ethylalanine