Learn More
Sal de diciclohexilamina de (S)-N-BOC-α-alilglicina, 98 %, 98 % ee, ACROS Organics™
Código de producto. 11975521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. 11975521
Marca: Thermo Scientific Acros 441160010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-N-BOC-α-Allylglycine dicyclohexylamine salt
Nombre de nota 98% ee
CAS 143979-15-1
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 123°C to 124°C
Color Blanco a amarillo
Exceso enantiomérico 98.0% min.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H23N·C10H17NO4
Cantidad 1 g
Rotación específica 26
Sinónimo dicyclohexylamine s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoate, boc-l-2-allylglycine dicyclohexylamine salt, boc-l-allylglycine.dcha, boc-l-allylglycine-dcha, boc-l-allylglycine dicyclohexylaminoium salt, boc-d-allylglycine-dcha, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid; dicha, boc-l-allylglycine dcha, boc-algly-oh dcha, boc-l-allyglycine?cha
Clave InChI VMCGMPITVQIMGK-ZLTKDMPESA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O.C1CCC(CC1)NC2CCCCC2
Nombre IUPAC ácido N-ciclohexilciclohexanamina; (2S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]pent-4-enoico
Peso molecular (g/mol) 396.58
PubChem CID 2755982
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.58
Porcentaje de pureza 98%,98% ee
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • (R)-alpha-Allylalanine hydrate