Learn More
(S)-N-Boc-2-hidroximetilmorfolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15437168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15437168 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15437168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60680.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 135065-76-8 | C10H19NO4 | 217.265 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-N-Boc-2-hidroximetilmorfolina se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar alejado de agentes oxidantes, aire, ácidos. Almacenar en oscuridad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-N-Boc-2-hydroxymethylmorpholine
CAS 135065-76-8
Fórmula molecular C10H19NO4
Número MDL MFCD09260606
Sinónimo s-n-boc-2-hydroxymethylmorpholine, s-tert-butyl 2-hydroxymethyl morpholine-4-carboxylate, tert-butyl 2s-2-hydroxymethyl morpholine-4-carboxylate, s-4-boc-2-hydroxymethyl-morpholine, s-2-hydroxymethyl-morpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, s-2-hydroxymethylmorpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, s-n-boc-2-hydroxymethyl morpholine, 2s-2-hydroxymethyl-morpholine-4-carboxylic acid tert-butyl ester, pubchem18048, pubchem18049
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI FJYBLMJHXRWDAQ-QMMMGPOBSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCOC(C1)CO
Nombre IUPAC (2S)-2-(hidroximetil)morfolina-4-carboxilato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 217.265
Cantidad 1 g
PubChem CID 1512577
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.27
Sensibilidad Light sensitive
Porcentaje de pureza 98%