Learn More
Ácido (S)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-3-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436506 5 g 5 g
15426506 1 g 1 g
15446506 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15436506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61423.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 78879-20-6 | C15H18NO4 | 276.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78879-20-6
Fórmula molecular C15H18NO4
Peso molecular (g/mol) 276.31
Número MDL MFCD00143845
Clave InChI HFPVZPNLMJDJFB-LBPRGKRZSA-M
Sinónimo boc-tic-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-n-boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, boc-l-tic-oh, s-2-boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, n-boc-l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-tert-butoxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-2-2-methylpropan-2-yl oxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid
PubChem CID 664088
Nombre IUPAC ácido (3S)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-3-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2=CC=CC=C2C[C@H]1C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 4297114
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.32
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido