Learn More
(S)-N-(benciloxicarbonil)-N-metilvalina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-N-(Benzyloxycarbonyl)-N-methylvaline |
| CAS | 42417-65-2 |
| Fórmula molecular | C14H19NO4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | N-(Benzyloxycarbonyl)-N-methyl-L-valine, N-(Benzyloxycarbonyl)-N-methylvaline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19NO4/c1-10(2)12(13(16)17)15(3)14(18)19-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,10,12H,9H2,1-3H3,(H,16,17)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-3-metil-2-[metil(fenilmetoxicarbonil)amino]butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 265.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.1314 |