Learn More
Éster metílico del ácido (S)-N-[(benciloxi)carbonil]aziridin-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-N-[(Benzyloxy)carbonyl]aziridine-2-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 104597-98-0 |
| Fórmula molecular | C12H13NO4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Methyl (S)-1-(benzyloxycarbonyl)aziridine-2-carboxylate, Methyl (S)-N-Cbz-aziridine-2-carboxylate, Methyl (S)-N-[(Benzyloxy)carbonyl]aziridine-2-carboxylate, (2S)-1,2-Aziridinedicarboxylic Acid 2-methyl 1-(Phenylmethyl) Ester, (S)-N-Cbz-aziridine-2-carboxylic Acid Methyl Ester, (S)-1,2-Aziridinedicarboxylic Acid 2-Methyl 1-(Phenylmethyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13NO4/c1-16-11(14)10-7-13(10)12(15)17-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7-8H2,1H3/t10-,13?/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@@H]1CN1C(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-O-bencil 2-O-metil (2S)-aziridin-1,2-dicarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 235.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.0845 |