Learn More
S-[N-bencil(tiocarbamoil)]-L-cisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-[N-Benzyl(thiocarbamoyl)]-L-cysteine |
| CAS | 35446-36-7 |
| Fórmula molecular | C11 H14 N2 O2 S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2O2S2/c12-9(10(14)15)7-17-11(16)13-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CSC(=S)NCc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-amino-3-(bencilcarbamotioilsulfanil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 270.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.0497 |