Learn More
(S)-(-)-N-Bencil-α-metilbenzilamina, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10148133 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10148133 10 g Glass bottle 10 g
10043200 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10148133 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 254870100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17480-69-2
Fórmula molecular C15H24N
Peso molecular (g/mol) 218.36
Número MDL MFCD00066325
Clave InChI UHABCGJJMSQRRP-ZDUSSCGKSA-O
Sinónimo s---n-benzyl-1-phenylethylamine, s---n-benzyl-alpha-methylbenzylamine, s-n-benzyl-1-phenylethanamine, s-n-benzyl-1-phenylethylamine, benzyl 1s-1-phenylethyl amine, s-n-benzyl-alpha-methylbenzylamine, s--n-benzyl-alpha-phenylethylamine, pubchem5973, n-benzyl-d-amphetamine
PubChem CID 1268085
SMILES C[C@H]([NH2+]CC1CCCCC1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Índice de refracción 1.5620 to 1.5640 (20°C, 589nm)
Cantidad 10 g
Condición de rotación específica +39° (20°C neat)
Rotación específica -38° to -40° (20°C, 589nm) (neat)
Nombre IUPAC (cyclohexylmethyl)[(1S)-1-phenylethyl]azanium
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.31
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid