Learn More
(S)-N-bencil-1,4-oxazepan-6-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-N-Benzyl-1,4-oxazepan-6-ol |
| CAS | 943443-05-8 |
| Fórmula molecular | C12H17NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (6S)-Hexahydro-4-(phenylmethyl)-1,4-oxazepin-6-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO2/c14-12-9-13(6-7-15-10-12)8-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12,14H,6-10H2/t12-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1COCCN(Cc2ccccc2)C1 |
| Nombre IUPAC | (6S)-4-bencil-1,4-oxazepan-6-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 207.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.1259 |