Learn More
(S)-N-(4-fluorofenil)-1-[hidroxi[4-(fenilmetoxi)fenil]metil]-4-oxo-ciclohexanocarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-N-(4-Fluorophenyl)-1-[hydroxy[4-(phenylmethoxy)phenyl]methyl]-4-oxo-cyclohexanecarboxamide |
| CAS | 182227-24-3 |
| Fórmula molecular | C27H26FNO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H26FNO4/c28-21-8-10-22(11-9-21)29-26(32)27(16-14-23(30)15-17-27)25(31)20-6-12-24(13-7-20)33-18-19-4-2-1-3-5-19/h1-13,25,31H,14-18H2,(H,29,32)/t25-/m0/s1 |
| SMILES | O[C@@H](c1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C3(CCC(=O)CC3)C(=O)Nc4ccc(F)cc4 |
| Nombre IUPAC | N-(4-fluorofenil)-1-[(S)-hidroxi-(4-fenilmetoxifenil)metil]-4-oxociclohexano-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 447.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 447.1846 |