Learn More
(S)-N-(3-cloro-4-fluorofenil)-6-nitro-7-(tetrahidrofuran-3-iloxi)quinazolin-4-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-6-nitro-7-(tetrahydrofuran-3-yloxy)quinazolin-4-amine |
| CAS | 314771-88-5 |
| Fórmula molecular | C18 H14 Cl F N4 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Afatinib Impurity 47 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14ClFN4O4/c19-13-5-10(1-2-14(13)20)23-18-12-6-16(24(25)26)17(7-15(12)21-9-22-18)28-11-3-4-27-8-11/h1-2,5-7,9,11H,3-4,8H2,(H,21,22,23) |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc2c(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)ncnc2cc1OC4CCOC4 |
| Nombre IUPAC | N-(3-cloro-4-fluorofenil)-6-nitro-7-(oxolan-3-iloxi)quinazolin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 404.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.069 |