Learn More
(S)-(+)-N-3-Benzylnirvanol, TRC
Código de producto. 17984485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17984485 10 mg 10 miligramos
17941725 50 mg 50 miligramos
17980365 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17984485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB28577510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 790676-40-3
Fórmula molecular C18 H18 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 294.35
Nombre IUPAC (5S)-3-bencil-5-etil-5-fenilimidazolidina-2,4-dión
SMILES CC[C@]1(NC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-N-3-Benzylnirvanol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18N2O2/c1-2-18(15-11-7-4-8-12-15)16(21)20(17(22)19-18)13-14-9-5-3-6-10-14/h3-12H,2,13H2,1H3,(H,19,22)/t18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.1368
Porcentaje de pureza >95%