Learn More
(S)-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoíl)-1-feniletilamina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11487987
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487987 1 g 1 g
11497987 5 g 5 g
11407997 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487987 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16655.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69632-31-1
Fórmula molecular C15H13N3O5
Peso molecular (g/mol) 315.29
Número MDL MFCD00064498
Clave InChI ABEVDCGKLRIYRW-JTQLQIEISA-N
Sinónimo 3,5-dinitro-n-1s-1-phenylethyl benzamide, s-+-3,5-dinitro-n-1-phenylethyl benzamide, s-+-n-3,5-dinitrobenzoyl-1-phenylethylamine, n-s-1-phenylethyl-3,5-dinitrobenzamide, benzamide,3,5-dinitro-n-1s-1-phenylethyl, b-+-n-3,5-dinitrobenzoyl-alpha-methylbenzylamine, s-+-n-3,5-dinitrobenzoyl-, a-methylbenzylamine, 3-hydroxyazonoyl-5-1s-1-phenylethyl carbamoyl phenyl azinic acid
PubChem CID 5712038
Nombre IUPAC 3,5-dinitro-N-[(1S)-1-feniletil]benzamida
SMILES C[C@H](NC(=O)C1=CC(=CC(=C1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-N-(3,5-Dinitrobenzoyl)-1-phenylethylamine
Punto de fusión 158°C to 161°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.28
Porcentaje de pureza 98%