Learn More
(S)-N-((3,4-dimetoxibiciclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-trien-7-il)metil)-N-metilacetamida, TRC
Código de producto. 30383074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383074 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30383074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4604201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-N-((3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1(6),2,4-trien-7-yl)methyl)-N-methylacetamide
CAS 2512206-14-1
Fórmula molecular C14 H19 N O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Acetamide, N-[[(7S)-3,4-dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]-N-methyl-, N-[[(7S)-3,4-Dimethoxybicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trien-7-yl]methyl]-N-methylacetamide, N-[[(7S)-3,4-Dimethoxy-7-bicyclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienyl]methyl]-N-methyl-acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO3/c1-9(16)15(2)8-11-5-10-6-13(17-3)14(18-4)7-12(10)11/h6-7,11H,5,8H2,1-4H3/t11-/m1/s1
SMILES COc1cc2C[C@H](CN(C)C(=O)C)c2cc1OC
Nombre IUPAC N-[[(7S)-3,4-dimetoxi-7-biciclo[4.2.0]octa-1,3,5-trienil]metil]-N-metilacetamida
Peso molecular (g/mol) 249.306
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.136