Learn More
(S)-N-(3-((3-fluoro-4-morfolinofenil)amino)-2-hidroxipropil)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-N-(3-((3-Fluoro-4-morpholinophenyl)amino)-2-hydroxypropyl)acetamide |
| CAS | 1561176-27-9 |
| Fórmula molecular | C15H22FN3O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22FN3O3/c1-11(20)17-9-13(21)10-18-12-2-3-15(14(16)8-12)19-4-6-22-7-5-19/h2-3,8,13,18,21H,4-7,9-10H2,1H3,(H,17,20)/t13-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)NC[C@@H](O)CNc1ccc(N2CCOCC2)c(F)c1 |
| Nombre IUPAC | N-[(2S)-3-(3-fluoro-4-morfolin-4-ilanilino)-2-hidroxipropil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 311.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.1645 |