Learn More
(S)-N-[[3-(3-fluoro-4-morfolinofenil)-2-oxooxazolidin-5-il]metil]tioacetamida, Mikromol™
Código de producto. 17912036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17912036 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17912036 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3300.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(S)-N-[[3-(3-fluoro-4-morfolinofenil)-2-oxooxazolidin-5-il]metil]tioacetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-N-{[3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl}thioacetamide
CAS 216868-57-4
Nombres de analitos o componentes (S)-N-{[3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl]methyl}thioacetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H20 F N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Linezolid Related Compound B (USP), Linezolid Related Compound B
Fórmula InChI InChI=1S/C16H20FN3O3S/c1-11(24)18-9-13-10-20(16(21)23-13)12-2-3-15(14(17)8-12)19-4-6-22-7-5-19/h2-3,8,13H,4-7,9-10H2,1H3,(H,18,24)/t13-/m0/s1
SMILES CC(=S)NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2
Nombre IUPAC N-[[(5S)-3-(3-fluoro-4-morfolin-4-ilfenil)-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-il]metil]etanotioamida
Peso molecular (g/mol) 353.41
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.1209 g/mol