Learn More
(S)-N-[(2S,4S,5S)-5-Amino-4-hidroxi-1,6-difenilhexan-2-il]-3-metil-2-(2-oxotetrahidropirimidin-1(2H)-il)butanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-N-[(2S,4S,5S)-5-Amino-4-hydroxy-1,6-diphenylhexan-2-yl]- |
| CAS | 192726-05-9 |
| Fórmula molecular | C27 H38 N4 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1(2H)-Pyrimidineacetamide, N-[(1S,3S,4S)-4-amino-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]tetrahydro-α-(1-methylethyl)-2-oxo-, (αS)-, 1(2H)-Pyrimidineacetamide, N-[4-amino-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]tetrahydro-α-(1-methylethyl)-2-oxo-, [1S-[1R*(R*),3R*,4R*]]-, Lopinavir Imp. A (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H38N4O3/c1-19(2)25(31-15-9-14-29-27(31)34)26(33)30-22(16-20-10-5-3-6-11-20)18-24(32)23(28)17-21-12-7-4-8-13-21/h3-8,10-13,19,22-25,32H,9,14-18,28H2,1-2H3,(H,29,34)(H,30,33)/t22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](N1CCCNC1=O)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@@H](N)Cc2ccccc2)Cc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (2S)-N-[(2S,4S,5S)-5-amino-4-hidroxi-1,6-difenilhexan-2-il]-3-metil-2-(2-oxo-1,3-diazinan-1-il)butanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 466.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 466.2944 |