Learn More
(S)-(-)-N-(2-Hidroxietil)-α-feniletilamina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10461202 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10461202 1 g Frasco de vidrio 1 g
10234911 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10461202 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 338830010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
CAS 66849-29-4
Fórmula molecular C10H15NO
Peso molecular (g/mol) 165.23
Número MDL MFCD01862172
Clave InChI GXIWMXAAPLZOBY-VIFPVBQESA-N
Sinónimo s-2-1-phenylethyl amino ethanol, 2-1s-1-phenylethyl amino ethan-1-ol, 2-1s-1-phenylethyl amino ethanol, s---n-2-hydroxyethyl-alpha-phenylethylamine, 2-s-alpha-methylbenzyl amino ethanol, s-n-2-hydroxyethyl-a-phenylethylamine, ethanol,2-1s-1-phenylethyl amino, s-+-n-2-hydroxyethyl-phenylethylamine, s---n-2-hydroxyethyl-alpha-methylbenzylamine
PubChem CID 2733847
Nombre IUPAC 2-[[(1S)-1-feniletil]amino]etanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)NCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-N-(2-Hydroxyethyl)-α-phenylethylamine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(CH3)NH(CH2)2OH
Índice de refracción 1.5320 to 1.5350
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica − 44.00 (22.00°C c=1,C2H5OH)
Rotación específica − 44.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.23
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-N-(2-Hydroxyethyl)-a-phenylethylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación