Learn More
(S)-N-(2,3-epoxipropil)ftalimida, Mikromol
Descripción
(S)-N-(2,3-epoxipropil)ftalimida, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(S)-Glycidylphthalimide |
| CAS | 161596-47-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(S)-Glycidylphthalimide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11H9NO3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (S)-2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, (S)-2-[(Oxiranyl)methyl]isoindole-1,3-dione, (S)-N-(2,3-Epoxypropan-1-yl)phthalimide, (S)-N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide, 2-[(S)-2-Oxiranylmethyl]-1H-isoindol-1,3(2H)-dione, N-((2S)-Oxiran-2-ylmethyl)phthalimide |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | O=C1N(C[C@H]2CO2)C(=O)c3ccccc13 |
| Peso molecular (g/mol) | 203.19 |
| Mostrar más |