Learn More
(S)-N-(2-(2-Cyano-4,4-difluoropirrolidina-1-il)-2-oxoetil)quinolina-4-carboxamida (UAMC1110), TRC
Código de producto. 30410674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30410674 25 mg
30411025 2.5 mg
30418945 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30410674 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68791025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1448440-52-5
Fórmula molecular C17H14F2N4O2
Peso molecular (g/mol) 344.32
Sinónimo SP-13786, UAMC1110
Nombre IUPAC N-[2-[(2S)-2-ciano-4,4-difluoropirrolidina-1-il]-2-oxoetil]quinolina-4-carboxamida
SMILES FC1(F)C[C@@H](C#N)N(C1)C(=O)CNC(=O)c2ccnc3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-N-(2-(2-Cyano-4,4-difluoropyrrolidin-1-yl)-2-oxoethyl)quinoline-4-carboxamide (UAMC1110)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14F2N4O2/c18-17(19)7-11(8-20)23(10-17)15(24)9-22-16(25)13-5-6-21-14-4-2-1-3-12(13)14/h1-6,11H,7,9-10H2,(H,22,25)/t11-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.1085