Learn More
(S)-N-(1-Azabiciclo[2.2.2]oct-3-il)-5,6,7,8-tetrahidro-1-naftalenocarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-N-(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenecarboxamide |
| CAS | 135729-78-1 |
| Fórmula molecular | C18 H24 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Naphthalenecarboxamide, N-(3S)-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-5,6,7,8-tetrahydro-, 1-Naphthalenecarboxamide, N-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-5,6,7,8-tetrahydro-, (S)- (9CI), N-(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenecarboxamide, N-[(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl] 5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H24N2O/c21-18(19-17-12-20-10-8-14(17)9-11-20)16-7-3-5-13-4-1-2-6-15(13)16/h3,5,7,14,17H,1-2,4,6,8-12H2,(H,19,21)/t17-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(N[C@@H]1CN2CCC1CC2)c3cccc4CCCCc34 |
| Nombre IUPAC | N-[(3S)-1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-il]-5,6,7,8-tetrahidronaftaleno-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 284.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.1889 |