Learn More
(S)-N-(1-Amino-1-oxobutan-2-il)-4-clorobanamida, TRC
Código de producto. 30010091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010091 1 g 1 g
30010773 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010091 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6185801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102767-31-7
Fórmula molecular C8 H15 Cl N2 O2
Peso molecular (g/mol) 206.67
Sinónimo Levetiracetam Related Compound A
Nombre IUPAC (2S)-2-(4-clorobaanoilamino)butanamida
SMILES CC[C@H](NC(=O)CCCCl)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
Nombres de analitos o componentes (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15ClN2O2/c1-2-6(8(10)13)11-7(12)4-3-5-9/h6H,2-5H2,1H3,(H2,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.0822
Porcentaje de pureza >95%