Learn More
(S)-N-(1-Amino-1-oxobutan-2-il)-4-clorobutanamida, Mikromol™
Descripción
(S)-N-(1-Amino-1-oxobutan-2-il)-4-clorobutanamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide |
| CAS | 102767-31-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (S)-N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-4-chlorobutanamide |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C8 H15 Cl N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Levetiracetam Related Compound A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15ClN2O2/c1-2-6(8(10)13)11-7(12)4-3-5-9/h6H,2-5H2,1H3,(H2,10,13)(H,11,12)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](NC(=O)CCCCl)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-(4-clorobutanoilamino)butanamida |
| Mostrar más |