Learn More
(S)-N-[1-(4-ciclopropilmetil-3,4-dihidro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-il)-etil]-3-(2-fluoro-fenil)acrilamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-N-[1-(4-Cyclopropylmethyl-3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-yl)-ethyl]-3-(2-fluoro-phenyl)acrylamide |
| CAS | 697287-41-5 |
| Fórmula molecular | C23H25FN2O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-[(1S)-1-[4-(Cyclopropylmethyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]ethyl]-3-(2-fluorophenyl)-2-propenamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H25FN2O2/c1-16(25-23(27)11-9-18-4-2-3-5-20(18)24)19-8-10-22-21(14-19)26(12-13-28-22)15-17-6-7-17/h2-5,8-11,14,16-17H,6-7,12-13,15H2,1H3,(H,25,27)/b11-9+/t16-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](NC(=O)\C=C/c1ccccc1F)c2ccc3OCCN(CC4CC4)c3c2 |
| Nombre IUPAC | (E)-N-[(1S)-1-[4-(ciclopropilmetil)-2,3-dihidro-1,4-benzoxazin-6-il]etil]-3-(2-fluorofenil)prop-2-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 380.46 |