Learn More
(S)-ML753286, MedChemExpress
Código de producto. 16494296
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494296 100 mg 100 miligramos
16492566 25 mg 25 miligramos
16455727 5 mg 5 miligramos
16439556 50 mg 50 miligramos
16432988 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494296 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100390
MedChemExpress (S)-ML753286 is a breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitor with an IC50 of 0.6 μM on BCRP efflux transporter.
(S)-ML753286 is a breast cancer resistance protein (BCRP) inhibitor with an IC50 of 0.6 μM on BCRP efflux transporter.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-ML753286
CAS 1699720-85-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H25N3O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (140.67 mM)
SMILES COC1=CC=C2C(NC3=C2C[C@]4([H])N(C([C@H](C)NC4=O)=O)[C@H]3CC(C)C)=C1
Peso molecular (g/mol) 355.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.43
Porcentaje de pureza 98.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death