Learn More
S-Mirtazapina, TRC
Código de producto. 30483952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30483952 10 mg 10 miligramos
30483554 25 mg 25 miligramos
30480886 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483952 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM36498510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61337-87-9
Fórmula molecular C17 H19 N3
Peso molecular (g/mol) 265.35
Sinónimo Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, (14bS)-, Pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, (S)-, (14bS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine, (+)-Mirtazapine, (S)-6-Azamianserin, (S)-Mirtazapine, (S)-Org 3770, Esmirtazapine, Org 44-20, S-(+)-Mirtazapine
SMILES CN1CCN2[C@H](C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Mirtazapine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3/t16-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.1579