Learn More
S-mirtazapina-d3, TRC
Código de producto. 30477954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477954 2.5 mg 2.50 miligramo
30481789 5 mg 5 miligramos
30479839 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30477954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3649872.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Mirtazapine-d3
Fórmula molecular C17 D3 H16 N3
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo (S)-Org 3770-d3, Esmirtazapine-d3, Org 44-20-d3, S-(+)-Mirtazapine-d3, (S)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyl-pyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine-d3, (+)-Mirtazapine-d3, (14bS)-1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methylpyrazino[2,1-a]pyrido[2,3-c][2]benzazepine-d3, (S)-6-Azamianserin
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N3/c1-19-9-10-20-16(12-19)15-7-3-2-5-13(15)11-14-6-4-8-18-17(14)20/h2-8,16H,9-12H2,1H3/t16-/m0/s1/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N1CCN2[C@@H](C1)c3ccccc3Cc4cccnc24
Nombre IUPAC (7R)-5-(trideuteriometil)-2,5,19-triazatetraciclo[13.4.0.02,7.08,13]nonadeca-1(15),8(13),9,11,16,18-hexaeno
Peso molecular (g/mol) 268.371
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.177