Learn More
(S)-Mirabegron, TRC
Código de producto. 17982685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17982685 100 mg 100 miligramos
17910885 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17982685 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM364895100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1796931-48-0
Fórmula molecular C21 H24 N4 O2 S
Peso molecular (g/mol) 396.5059
Sinónimo (S)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-N-(4-(2-((2-hydroxy-2-phenylethyl)amino)ethyl)phenyl)acetamide, Mirabegron Impurity 1, ent-Mirabegron, 4-Thiazoleacetamide, 2-amino-N-[4-[2-[[(2S)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-, 2-Amino-N-[4-[2-[[(2S)-2-hydroxy-2-phenylethyl]amino]ethyl]phenyl]-4-thiazoleacetamide, 2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-N-[4-[2-[((2S)-2-hydroxy-2-phenylethyl)amino]ethyl]phenyl]acetamide
Nombre IUPAC 2-(2-amino-1,3-tiozol-4-il)-N-[4-[2-[[(2S)-2-hidroxi-2-feniletil]amino]etil]fenil]acetamida
SMILES Nc1nc(CC(=O)Nc2ccc(CCNC[C@@H](O)c3ccccc3)cc2)cs1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Mirabegron
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24N4O2S/c22-21-25-18(14-28-21)12-20(27)24-17-8-6-15(7-9-17)10-11-23-13-19(26)16-4-2-1-3-5-16/h1-9,14,19,23,26H,10-13H2,(H2,22,25)(H,24,27)/t19-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.162
Porcentaje de pureza >95%