Learn More
Clorhidrato de S-(+)-Mexiletina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-(+)-Mexiletine Hydrochloride |
| CAS | 81771-85-9 |
| Fórmula molecular | C11 H17 N O . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (2S)-1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanamine Hydrochloride, (+)-(S)-Mexiletine Hydrochloride, (+)-Mexiletine Hydrochloride; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H/t10-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.C[C@H](N)COc1c(C)cccc1C |
| Nombre IUPAC | (2S)-1-(2,6-dimetilfenoxi)propano-2-amina; Cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 215.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.1077 |