Learn More
(S)-metoprolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-Metoprolol |
| CAS | 81024-42-2 |
| Fórmula molecular | C15 H25 N O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, (2S)- (9CI, ACI), (2S)-1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-2-propanol (ACI), 2-Propanol, 1-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-, (S)- (ZCI), (-)-Metoprolol, (2S)-1-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol, (S)-(-)-Metoprolol, (S)-1-(Isopropylamino)-3-(4-(2-methoxyethyl)phenoxy)propan-2-ol, (S)-Metoprolol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H25NO3/c1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3/h4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3/t14-/m0/s1 |
| SMILES | COCCc1ccc(OC[C@@H](O)CNC(C)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-1-[4-(2-metoxietil)fenoxi]-3-(propan-2-ilamino)propan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 267.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.1834 |