Learn More
(S)-Metolachor, MedChemExpress
Código de producto. 16493266
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493266 25 mg 25 miligramos
16441127 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16493266 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY117279
MedChemExpress (S)-Metolachor, a derivative of aniline, is a major pesticide in use.
(S)-Metolachor, a derivative of aniline, is a major pesticide in use.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Metolachor
CAS 87392-12-9
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H22ClNO2
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (352.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1=C(C)C=CC=C1CC)[C@@H](C)COC)CCl
Peso molecular (g/mol) 283.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.79
Porcentaje de pureza 98.5%
Grado Research
Forma física Liquid