Learn More
S-Metolaclor, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Metolachlor |
| CAS | 87392-12-9 |
| Fórmula molecular | C15 H22 Cl N O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Acetamide, 2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)-, (S)-, (S)-Metolachor, Brawl, Dual Gold, Dual II Magnum, Pennant Magnum, S-Metholachlor, S-Metolachlor, α-Metolachlor |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)17(14(18)9-16)12(3)10-19-4/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CCc1cccc(C)c1N([C@@H](C)COC)C(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-N-[(2S)-1-metoxipropan-2-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 283.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.1339 |