Learn More
Metabolito de S-Metolaclor CGA 50720, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Metolachlor CGA 50720 |
| CAS | 152019-74-4 |
| Fórmula molecular | C11 H13 N O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | S-Metolachlor CGA 50720, Acetic acid, [(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]oxo- (9CI), 2-[(2-Ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxoacetic acid, CGA 50720 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO3/c1-3-8-6-4-5-7(2)9(8)12-10(13)11(14)15/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15) |
| SMILES | CCc1cccc(C)c1NC(=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-etil-6-metilanilino)-2-oxoacético |
| Peso molecular (g/mol) | 207.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0895 |