Learn More
Sulfato de S-metilisotiouronio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453980 250 g 250 g
11428883 100 g 100 g
11438883 500 g 500 g
11448883 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11453980 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11044.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 867-44-7 | C4H14N4O4S3 | 278.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 867-44-7
Fórmula molecular C4H14N4O4S3
Peso molecular (g/mol) 278.36
Número MDL MFCD00013055
Clave InChI BZZXQZOBAUXLHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo s-methylisothiourea hemisulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea hemisulfate, carbamimidothioic acid, methyl ester, sulfate 2:1, s-methylisothiourea sulfate 2:1, s-methylthiouronium sulfate 2:1, bis 2-methylisothiouronium sulphate, methyl carbamimidothioate sulfate 2:1, methylcarbamimidothioate sulfate 2:1, s-methylisothiourea, sulfate, 2-methyl-2-thiopseudourea sulfate 2:1
PubChem CID 13347
Nombre IUPAC metil carbamimidotioato; ácido sulfúrico
SMILES CSC(=N)N.CSC(=N)N.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Methylisothiouronium sulfate
Punto de fusión ∼235°C (decomposition)
Densidad 1.28
Cantidad 250 g
Beilstein 3917217
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.38
Porcentaje de pureza ≥98%