Learn More
S-Metildihidroziprasidonea, TRC
Código de producto. 30475250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475250 25 mg 25 miligramos
30465689 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30475250 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30278525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 194280-91-6
Fórmula molecular C22H25ClN4OS
Peso molecular (g/mol) 428.98
Sinónimo 6-Chloro-1,3-dihydro-5-[2-[4-[imino[2-(methylthio)phenyl]methyl]-1-piperazinyl]ethyl]-2H-indol-2-one, 1-[2-(6-Chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-indol-5-yl)ethyl]-4-[imino[2-(methylthio)phenyl]methyl]-piperazine
Nombre IUPAC 6-cloro-5-[2-[4-(2-metilsulfanilbenzenocarboximidoil)piperazina-1-il]etil]-1,3-dihidroindol-2-una
SMILES O=C1NC2=CC(Cl)=C(CCN3CCN(C(C4=C(SC)C=CC=C4)=N)CC3)C=C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-Methyldihydroziprasidone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25ClN4OS/c1-29-20-5-3-2-4-17(20)22(24)27-10-8-26(9-11-27)7-6-15-12-16-13-21(28)25-19(16)14-18(15)23/h2-5,12,14,24H,6-11,13H2,1H3,(H,25,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.1438