Learn More
S-metiltiopronina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-Methyl Tiopronin |
| CAS | 87254-91-9 |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O3 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO3S/c1-4(11-2)6(10)7-3-5(8)9/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,10)(H,8,9) |
| SMILES | CSC(C)C(=O)NCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(2-metilsulfanilpropanoilamino)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 177.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.046 |